Få mere at vide
(Klormethyl)cyclopropan (teknisk kvalitet), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Chloromethyl)cyclopropane (Technical Grade) |
| CAS | 5911-08-0 |
| Molekylær formel | C4H7Cl |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 1-Chloromethylcyclopropane, Chlorocyclopropylmethane, Cyclopropanemethyl Chloride, Cyclopropylcarbinyl Chloride, Cyclopropylchloromethane, Cyclopropylmethyl Chloride, alpha-(Chloromethyl)cyclopropane |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7Cl/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2 |
| SMIL | ClCC1CC1 |
| IUPAC navn | Klormethylcyclopropan |
| Molekylvægt (g/mol) | 90.55 |
| Formel vægt | 90.0236 |