Få mere at vide
(Klormethyl)cyclopropan (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30358782
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30358782 25 g
1 options
Product Code. 30358782 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC36988025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale (Chloromethyl)cyclopropane (Technical Grade)
CAS 5911-08-0
Molekylær formel C4H7Cl
Mængde 25 g
Synonym 1-Chloromethylcyclopropane, Chlorocyclopropylmethane, Cyclopropanemethyl Chloride, Cyclopropylcarbinyl Chloride, Cyclopropylchloromethane, Cyclopropylmethyl Chloride, alpha-(Chloromethyl)cyclopropane
InChI formel InChI=1S/C4H7Cl/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2
SMIL ClCC1CC1
IUPAC navn Klormethylcyclopropan
Molekylvægt (g/mol) 90.55
Formel vægt 90.0236