Få mere at vide
(Klormethyl)cyclopropan, 97%
Artikelnummer. 11367076
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367076 25 g 25g
11357076 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367076 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06986.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 5911-08-0 | C4H7Cl | 90,55 g/mol
(Chlormethyl)cyclopropan blev anvendt i syntesen af (lithiomethyl)cyclopropan og homoallyllithium via 4,4a-di-tert-butylbiphenyl eller naphthalenkatalyseret lithieringsreaktion. Ved reaktion med isolerbart dialkylsilylen giver 5-silaspiro[4.4]nonanderivatet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(Chlormethyl)cyclopropan blev brugt i syntesen af (lithiomethyl)cyclopropan og homoallyllithium via 4,4′ -di-tert-butylbiphenyl eller naphthalen-katalyseret lithieringsreaktion. Ved reaktion med isolerbart dialkylsilylen giver 5-silaspiro[4.4]nonanderivatet.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler, baser og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5911-08-0
Molekylær formel C4H7Cl
Molekylvægt (g/mol) 90.55
MDL nummer MFCD00001307
InChI nøgle ZVTQWXCKQTUVPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloromethyl cyclopropane, cylopropylmethyl chloride, cyclopropylmethyl chloride, cyclopropane, chloromethyl, chloromethyl-cyclopropane, j7okqcc0kw, unii-j7okqcc0kw, cylopropylmethylchloride, chlorocyclopropylmethane, cyclopropylchloromethane
PubChem CID 80013
SMIL ClCC1CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Chloromethyl)cyclopropane
Smeltepunkt -91 °C
Tæthed 0.98
Kogepunkt 87 °C til 89 °C
Flammepunkt −1 °C (30 °F)
Lugt Genkendelig
Brydningsindeks 1.436
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 635697
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
IUPAC navn (chlormethyl)cyclopropan
Formel vægt 90.55
Procent renhed 97%