Få mere at vide
(Chloromethyl)cyclohexane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Chloromethyl)cyclohexane |
| CAS | 1072-95-3 |
| Molekylær formel | C7H13Cl |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (Chloromethyl)cyclohexane, 1-Chloromethylcyclohexane, Cyclohexylmethyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2 |
| SMIL | ClCC1CCCCC1 |
| IUPAC navn | (chloromethyl)cyclohexane |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.63 |
| Formel vægt | 132.07 |