Få mere at vide
Klormethylchlorosulfat, 97%
Artikelnummer. 10652982 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Plastflaske
Plastflaske pakket i dåse
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10652982 5 g Plastflaske 5g
10325991 1 g Plastflaske 1g
10003713 25 g Plastflaske pakket i dåse 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10652982 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 330800050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 49715-04-0 | CH2Cl2O3S | 164,984 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 49715-04-0
MDL nummer MFCD00041547
InChI nøgle PJBIHXWYDMFGCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloromethyl chlorosulfate, chloromethyl chlorosulphate, chloromethylchlorosulfate, chloromethyl chlorosulfonate, chloromethyl chloranesulfonate, unii-n615783bnf, chloromethyl sulfochloridate, chlorosulfuric acid, chloromethyl ester, chloro chlorosulfonyloxy methane, chlorosulfuric acid chloromethyl ester
PubChem CID 2733556
IUPAC navn chlor(chlorsulfonyloxy)methan
SMIL C(OS(=O)(=O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloromethyl chlorosulfate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.6000g/mL
Kogepunkt 45,0 °C til 50,0 °C (10,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Molekylær formel CH2Cl2O3S
Brydningsindeks 1,4460 til 1,4480
Mængde 5 g
Beilstein 01, III, 2593
Merck Index 15, 2147
Specifik vægtfylde 1.6
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer.
Molekylvægt (g/mol) 164.99
Formel vægt 164.99
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske