Få mere at vide
Chloromethyl chlorosulfate, 97%
Artikelnummer. 10325991 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Plastflaske
Plastflaske pakket i dåse
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10325991 1 g Plastflaske 1g
10652982 5 g Plastflaske 5g
10003713 25 g Plastflaske pakket i dåse 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10325991 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 330800010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 49715-04-0 | CH2Cl2O3S | 164.984 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 49715-04-0
MDL nummer MFCD00041547
InChI nøgle PJBIHXWYDMFGCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloromethyl chlorosulfate, chloromethyl chlorosulphate, chloromethylchlorosulfate, chloromethyl chlorosulfonate, chloromethyl chloranesulfonate, unii-n615783bnf, chloromethyl sulfochloridate, chlorosulfuric acid, chloromethyl ester, chloro chlorosulfonyloxy methane, chlorosulfuric acid chloromethyl ester
PubChem CID 2733556
IUPAC navn chlor(chlorsulfonyloxy)methan
SMIL C(OS(=O)(=O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloromethyl chlorosulfate
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Plastflaske
Molekylær formel CH2Cl2O3S
Brydningsindeks 1.4460 to 1.4480 (20°C, 589nm)
Mængde 1 g
Beilstein 01, III, 2593
Merck Index 15, 2147
Molekylvægt (g/mol) 164.984
Formel vægt 164.99
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Væske