Få mere at vide
Chloromethyl chlorosulfate, 97%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Plastflaske
Plastflaske pakket i dåse
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloromethyl chlorosulfate |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.6g/mL |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Plastflaske pakket i dåse |
| Molekylær formel | CH2Cl2O3S |
| Brydningsindeks | 1.4460 to 1.4480 (20°C, 589nm) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 01, III, 2593 |
| Vis mere |