Få mere at vide
Klormethylchloroformat, 97%
Artikelnummer. 11327476
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327476 50 g 50g
11317476 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11327476 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09527.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 22128-62-7 | C2H2Cl2O2 | 128,936 g/mol
Chlormethylchlorformiat bruges som mellemprodukt i lægemidler og til fremstilling af andre kemikalier. Det fungerer som en reaktant i syntesen af aminocarbonyloxymethylestere af diclofenac, flufenaminsyre og i monomethoxypoly(ethylenglycol) prodrugs af cyclosporin A.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chlormethylchlorformiat bruges som mellemprodukt i lægemidler og til fremstilling af andre kemikalier. Det fungerer som en reaktant i syntesen af aminocarbonyloxymethylestere af diclofenac, flufenaminsyre og i monomethoxypoly(ethylenglycol) prodrugs af cyclosporin A.
Opløselighed
Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22128-62-7
Molekylær formel C2H2Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 128.936
MDL nummer MFCD00077688
InChI nøgle JYWJULGYGOLCGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloromethyl chloroformate, chloromethylchloroformate, chloroformic acid chloromethyl ester, carbonochloridic acid, chloromethyl ester, palite, chlormethylchlorformiat, clco2ch2cl, chlormethylchlorocarbonat, chloromethyl choroformate, choromethyl chloroformate
PubChem CID 62754
IUPAC navn chlormethylcarbonochloridat
SMIL C(OC(=O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloromethyl chloroformate
Smeltepunkt <-20 °C
Tæthed 1.465
Kogepunkt 107 °C til 108 °C
Flammepunkt 95 °C (203 °F)
Lugt Acrid
Lineær formel ClCO2CH2Cl
Brydningsindeks 1.4295
Mængde 50 g
FN nummer UN2745
Beilstein 506426
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Let blandet med vand.
Formel vægt 128.94
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloromethyl chloroformate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloromethylchloroformate