Få mere at vide
Chloromethyl butyrate, 99%
Artikelnummer. 10643173 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10643173 5 g Glasflaske 5g
10175840 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10643173 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 295580050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33657-49-7 | C5H9ClO2 | 136.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33657-49-7
Molekylær formel C5H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 136.58
MDL nummer MFCD00216961
InChI nøgle BDPZFQLKFUONAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloromethyl butyrate, chloromethylbutyrate, butyric acid chloromethyl ester, butanoic acid, chloromethyl ester, chloromethyl n-butanoate, butyryloxymethyl chloride, acmc-1agry, ksc492g7j, butanoic acid,chloromethyl ester, n-butanoic acid chloromethyl ester
PubChem CID 2725008
IUPAC navn chlormethylbutanoat
SMIL CCCC(=O)OCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloromethyl butyrate
Navn note 99%
Farve Farveløs
Tæthed 1.0740g/mL
Kogepunkt 150.0°C (993.0 mbar)
Flammepunkt 55°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)2C(O)OCH2Cl
Brydningsindeks 1.4190 to 1.4210
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.074
Opløselighedsinformation Solubility in water: 3g/L (20°C)
Formel vægt 136.58
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloromethyl butyrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.