Få mere at vide
(Klormethyl)benzen, Mikromol™
Artikelnummer. 17949709
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17949709 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17949709 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0224.060500
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(Klormethyl)benzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Chlorotoluene (Benzylchloride)
CAS 100-44-7
Analyt- eller komponentnavne alpha-Chlorotoluene (Benzylchloride)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H7 Cl
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzylchloride, Chloromethylbenzene, alpha-Chlorotoluene
InChI formel InChI=1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMIL ClCc1ccccc1
IUPAC navn Klormethylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 126.58
Mængde 500 mg
Formel vægt 126,0236 g/mol