Få mere at vide
Chloromethyl Acetate, TRC
Artikelnummer. 30356597
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30356597 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30356597 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC371040100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloromethyl Acetate
CAS 625-56-9
Molekylær formel C3 H5 Cl O2
Mængde 100 mg
Synonym Chloromethanol Acetate, (Acetyloxy)methyl Chloride, Acetic Acid Chloromethyl Ester Acetoxymethyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C3H5ClO2/c1-3(5)6-2-4/h2H2,1H3
SMIL CC(=O)OCCl
IUPAC navn chloromethyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 108.524
Formel vægt 107.998