Få mere at vide
Klormetoxysulfonylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloromethoxysulfonyl Chloride |
| CAS | 49715-04-0 |
| Molekylær formel | C H2 Cl2 O3 S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Chloromethyl Chlorosulfate, Chlorosulfuric Acid, Chloromethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/CH2Cl2O3S/c2-1-6-7(3,4)5/h1H2 |
| SMIL | ClCOS(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | klor (chlorosulfonyloxy)metan |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.996 |
| Formel vægt | 163.91 |