Få mere at vide
Klormetoxysulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30362295
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30362295 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30362295 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3650965G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloromethoxysulfonyl Chloride
CAS 49715-04-0
Molekylær formel C H2 Cl2 O3 S
Mængde 5 g
Synonym Chloromethyl Chlorosulfate, Chlorosulfuric Acid, Chloromethyl Ester
InChI formel InChI=1S/CH2Cl2O3S/c2-1-6-7(3,4)5/h1H2
SMIL ClCOS(=O)(=O)Cl
IUPAC navn klor (chlorosulfonyloxy)metan
Molekylvægt (g/mol) 164.996
Formel vægt 163.91