Få mere at vide
Klormethansulfonylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloromethanesulfonyl Chloride |
| CAS | 3518-65-8 |
| Molekylær formel | CH2Cl2O2S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1-Chloromethanesulfonyl Chloride, (Chloromethyl)sulfonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/CH2Cl2O2S/c2-1-6(3,4)5/h1H2 |
| SMIL | ClCS(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | Chloromethanesulfonylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 149 |
| Formel vægt | 147.9153 |