Få mere at vide
Klormethanesulfonylchlorid, 95%
Beskrivelse
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det er syntese af chlormethansulfonater og chlormethansulfonamider. Det bruges også til omdannelse af alkoholer til de inverterede acetater, azider og nitriler og omlejring af carbon-carbon og carbon-oxygen-bindinger under milde forhold og i elektrofile og radikale reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloromethanesulfonyl chloride |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.67 g/mL |
| Kogepunkt | 78 °C til 81 °C (20 mmHg) |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Lugt | Surt |
| Lineær formel | ClCH2SO2Cl |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1811761 |
| Vis mere |