Få mere at vide
Chloromethanesulfonyl chloride, 95%
Artikelnummer. 11374228
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374228 10 g 10g
11384228 2 g 2g
11394228 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041486.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3518-65-8 | CH2Cl2O2S | 148.99 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det er syntese af chlormethansulfonater og chlormethansulfonamider. Det bruges også til omdannelse af alkoholer til de inverterede acetater, azider og nitriler og omlejring af carbon-carbon og carbon-oxygen-bindinger under milde forhold og i elektrofile og radikale reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3518-65-8
Molekylær formel CH2Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 148.99
MDL nummer MFCD00014727
InChI nøgle KQDDQXNVESLJNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanesulfonyl chloride, chloro, chloromethylsulfonyl chloride, chloromethanesulphonyl chloride, chlormethansulfochlorid, chlormethansulfonylchlorid, chloromesyl chloride, chloromethyl sulfonyl chloride, chlormethansulfochlorid czech, chlormethansulfonylchlorid czech, chlorid kyseliny chlormethansulfonove
PubChem CID 77054
IUPAC navn chlormethansulfonylchlorid
SMIL ClCS(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloromethanesulfonyl chloride
Tæthed 1.67 g/mL
Kogepunkt 78°C to 81°C (20 mm)
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel CH2SO2Cl
Mængde 10 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1811761
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation It is soluble in dichloromethane,pyridine,and most organic solvents. It is insoluble in water.
Formel vægt 149
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske