Få mere at vide
Chlormethansulfonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12367093 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12367093 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 12367093 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 222460050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3518-65-8 | CH2Cl2O2S | 148,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloromethanesulfonyl chloride
CAS 3518-65-8
Farve Hvid
Tæthed 1.6500g/mL
Kogepunkt 80,0 °C til 81,0 °C
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel CH2Cl2O2S
Lineær formel ClCH2SO2Cl
MDL nummer MFCD00014727
Mængde 5 g
Beilstein 01,III,2592
Specifik vægtfylde 1.65
Synonym methanesulfonyl chloride, chloro, chloromethylsulfonyl chloride, chloromethanesulphonyl chloride, chlormethansulfochlorid, chlormethansulfonylchlorid, chloromesyl chloride, chloromethyl sulfonyl chloride, chlormethansulfochlorid czech, chlormethansulfonylchlorid czech, chlorid kyseliny chlormethansulfonove
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
InChI nøgle KQDDQXNVESLJNO-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClCS(Cl)(=O)=O
IUPAC navn chlormethansulfonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 148.99
PubChem CID 77054
Formel vægt 149
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloromethanesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.