Få mere at vide
Chloroiodomethan, TRC
Artikelnummer. 30011967
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011967 5 g
30010660 10 g
30004773 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011967 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3823985G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 593-71-5
Molekylær formel C H2 Cl I
Molekylvægt (g/mol) 176.384
Synonym Chloromethyl Iodide, Iodochloromethane
IUPAC navn klor(iod)metan
SMIL ClCI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroiodomethane
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/CH2ClI/c2-1-3/h1H2
Formel vægt 175.889