Få mere at vide
Chloroiodomethane-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloroiodomethane-d2 |
| CAS | 129933-14-8 |
| Molekylær formel | C D2 Cl I |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Iodochloromethane-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/CH2ClI/c2-1-3/h1H2/i1D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Cl)I |
| IUPAC navn | chloro-dideuterio-iodo-methane |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.4 |
| Formel vægt | 177.9015 g/mol |
| Vis mere |