Få mere at vide
Chloriodomethan, 98 %, stabiliseret
Artikelnummer. 11914511 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11914511 500 mL Glasflaske 500ml
10515401 25 mL Glasflaske 25ml
10366451 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11914511 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 222155000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Add to basket
CAS: 593-71-5 | KF2CLI | 176,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 593-71-5 , 7440-22-4
Molekylær formel CH2ClI
Molekylvægt (g/mol) 176.38
InChI nøgle PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloro iodo methane, methane, chloroiodo, methylene chloroiodide, chloro-iodomethane, chloro-iodo-methane, iodochloromethane, chlor iod methan, chloroiodo-methane, chloromethyl iodide, qmablxaih@
PubChem CID 11644
IUPAC navn chlor(iod)methan
SMIL C(Cl)I
Specifications
Kemisk navn eller materiale Chloroiodomethane
Farve Pink-rød til gul
Tæthed 2.4200g/mL
Kogepunkt 108,0 °C til 109,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCH2I
Brydningsindeks 1,5812 til 1,5832
Mængde 500 mL
Beilstein 01,71
Fieser 10,89; 17,115
Specifik vægtfylde 2.42
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i mange organiske opløsningsmidler
Stabilisator Kobber
Formel vægt 176.38
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske