Få mere at vide
Chloroiodomethan, 98%, stik. med kobber
Artikelnummer. 11394559
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394559 50 g 50g
11384559 10 g 10g
11304569 250 g 250g
11498863 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11394559 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11032.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 593-71-5 | CH2ClI | 176,381 g/mol
Chloriodmethan anvendes som mellemprodukt i lægemidler, organisk syntese, agrokemikalier og farvestoffer. Det er også nyttigt i cyclopropanation (Simmon-Smith reaktion), Mannich reaktion, aminomethylering og epoxidation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Kloriodmethan anvendes som mellemprodukt i lægemidler, organisk syntese, agrokemikalier og farvestoffer. Det er også nyttigt i cyclopropanation (Simmon-Smith reaktion), Mannich reaktion, aminomethylering og epoxidation.
Opløselighed
Blandbar med acetone, benzen, diethylether og alkohol.
Bemærkninger
Det er uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 593-71-5
Molekylær formel CH2ClI
MDL nummer MFCD00001078
InChI nøgle PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloro iodo methane, methane, chloroiodo, methylene chloroiodide, chloro-iodomethane, chloro-iodo-methane, iodochloromethane, chlor iod methan, chloroiodo-methane, chloromethyl iodide, qmablxaih@
PubChem CID 11644
IUPAC navn chlor(iod)methan
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroiodomethane
Navn note Stabiliseret med kobber
Tæthed 2.416
Kogepunkt 108 °C til 109 °C
Flammepunkt Ingen
Brydningsindeks 1.5822
Mængde 50 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1730802
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med acetone, benzen, diethylether og alkohol.
SMIL C(Cl)I
Molekylvægt (g/mol) 176.381
Formel vægt 176.38
Procent renhed 98%