Få mere at vide
Chloroiodoacetic Acid, TRC
Artikelnummer. 30134451
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134451 100 mg
18071210 10 mg
18012710 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134451 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC367170100MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53715-09-6
Molekylær formel C2 H2 Cl I O2
Molekylvægt (g/mol) 220.39
Synonym 2-Chloro-2-iodoacetic acid (ACI), Acetic acid, chloroiodo- (6CI, 9CI), Chloroiodoacetic acid
IUPAC navn 2-chloro-2-iodoacetic acid
SMIL OC(=O)C(Cl)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroiodoacetic Acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C2H2ClIO2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
Formel vægt 219.8788