Få mere at vide
Chlorhydroquinon (teknisk kvalitet, ~90%), TRC
Artikelnummer. 30361163
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30361163 50 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30361163 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36657050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorohydrochinon
CAS 615-67-8
Molekylær formel C6 H5 Cl O2
Mængde 50 g
Synonym Chloroquinol, Monochlorohydroquinone, NSC 427, NSC 5934, 1,4-Dihydroxy-2-chlorobenzene, 1-Chloro-2,5-dihydroxybenzene, 2-Chloro-1,4-benzenediol, 2-Chloro-1,4-dihydroxybenzene, 2-Chloro-1,4-hydroquinone, 2-Chlorohydroquinone, Chloro-p-hydroquinone
InChI formel InChI=1S/C6H5ClO2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,8-9H
SMIL Oc1ccc(O)c(Cl)c1
IUPAC navn 2-chlorbenzen-1,4-diol
Molekylvægt (g/mol) 144.56
Formel vægt 143.9978