Få mere at vide
Chloroformsyre chloromethylester, TRC
Artikelnummer. 18081000
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18081000 10 g
18041000 50 g
18022710 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18081000 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36650010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22128-62-7
Molekylær formel C2H2Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 128.94
Synonym Chloro-formic acid Chloromethyl Ester, Chloromethoxycarbonyl Chloride, Chloromethyl Carbonochloridate, Chloromethyl Chlorocarbonate, Chloromethyl Chloroformate
IUPAC navn Klormethylcarbonochloridat
SMIL C(OC(=O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroformic Acid Chloromethyl Ester
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C2H2Cl2O2/c3-1-6-2(4)5/h1H2