Få mere at vide
Chloroformic Acid Chloromethyl Ester, TRC
Artikelnummer. 18041000
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18041000 50 g
18022710 25 g
18081000 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18041000 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36650050G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22128-62-7
Molekylær formel C2H2Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 128.94
Synonym Chloro-formic acid Chloromethyl Ester, Chloromethoxycarbonyl Chloride, Chloromethyl Carbonochloridate, Chloromethyl Chlorocarbonate, Chloromethyl Chloroformate
IUPAC navn chloromethyl carbonochloridate
SMIL C(OC(=O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroformic Acid Chloromethyl Ester
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C2H2Cl2O2/c3-1-6-2(4)5/h1H2