missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chloroform, Supelco™

Artikelnummer. 15837110
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15837110 2.5 L 2.5 L
15827110 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15837110 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1024422500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

For analysis (for determinations with dithizone)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 67-66-3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chloroform
Smeltepunkt −63°C (lit.)
Tæthed 1.492 g/mL at 25°C
Mængde 2.5 L
MDL nummer MFCD00000826
Synonym TCM, Trichloromethane, Methane trichloride, Methyl trichloride, Methylidyne trichloride, Trichloromethane, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Kogepunkt 60.5°C to 61.5°C
Molekylvægt (g/mol) 119.38
Grad Research
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.