Få mere at vide
Chloroform (STB ETOH), BAGER ANALYZED Pesticid reagens, J.T. Baker™
Product Code. 15508334 Shop All J.T.Baker Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Glas
Unit Size:
2.5 L
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
15508334 2.5 L Glas 2.5 L
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 15508334 Supplier JT Baker Supplier No. 5285.2500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Specielt udviklet til brug ved evaluering af pesticid- og insekticidrester i fødevarer, foder, vand eller jordprøver. Chloroform (STB ETOH), BAGER ANALYZED Pesticid reagens, J.T. Baker™ er velegnet til alle analyser af almindelige pesticider.
J.T. Baker BAGER ANALYZED Pesticidereagensopløsningsmidler:
  • Velegnet til analyse af de mest almindelige pesticider, såsom 2-chlorbiphenyl, Heptachlor, Aldrin, Parathion, Dieldrin, Endrin, DDT, Dioxin osv.
  • Specificeret til de krævede lave restkoncentrationer (5 ppm) til brug i forsknings- og kvalitetskontrollaboratorier
  • Ideel til gaskromatografiapplikationer, test for ECD- og/eller FID-følsomme urenheder, organiske rester og rester efter fordampning
Specifications
Kemisk navn eller materiale Chloroform
Smeltepunkt -63 °C
CAS 67-66-3
Farve Farveløs
Surhed Max. 0,0005meq/g
Tæthed 1,5 g/cm3 ved 20 °C
Mængde 2.5 L
Tændingspunkt 982 °C
Lugt Sødt
Emballage Glas
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning Maks. 5 ppm
Molekylær formel CHCl3
MDL nummer MFCD00000826
Viskositet 0,56 mPas ved 20 °C
Vand Max. 0,05%
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
Kogepunkt 62 °C
Opløselighedsinformation 8g/L i vand
InChI nøgle HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClC(Cl)Cl
IUPAC navn trichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 119.37
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
Formel vægt 119,37 g/mol
Procent renhed Min. 99,8%
Grad Pesticider