Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
0,009 maks. ved 300 nm, 0,046 maks. ved 265 nm, 0,301 max. ved 250 nm, 0,699 maks. ved 245 nm, 1 cm celle vs vand, 1 cm celle vs vand ved 0nm
Farve
Hvid
Tæthed
1.4800g/mL
Mængde
2.5 L
Emballage
Glasflaske
Fysisk form
Krystaller
Brydningsindeks
1,4443 til 1,4463
Rester efter fordampning
0,0002 % maks.
Analyseprocentområde
99+%
Specifik vægtfylde
1.48
Lineær formel
CHCl3
Viskositet
0,56 mPa (20 °C)
Vand
0,01% Max. (K.F.)
Merck Index
15, 2142
Kogepunkt
61,0 °C
Opløselighedsinformation
Opløselighed i vand: 8 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med alkohol, benzen, ether, petr.ether, carbontetrachlorid, kulstofdisulfid og olier, opløseligt i aceton
P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.