Få mere at vide
Kloroform, 99+%, for HPLC, stabiliseret med ethanol
Artikelnummer. 10289473 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10289473 1 L Glasflaske 1 L
11360856 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10289473 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 390760010
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Chloroform, >-99%, CHCl3, CAS Number-67-66-3, 64-17-5, trichlormethan, trichloroform, trichlormethan, methyltrichlorid, cloroformio, methenyltrichlorid, metyltrichlorid, metan, trichloroform, metantrichlorid, 2,5L | CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119,37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-66-3 , 64-17-5
Molekylær formel CHCl3
Molekylvægt (g/mol) 119.37
MDL nummer MFCD00000826
InChI nøgle HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMIL ClC(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroform
Smeltepunkt -63,0 °C
Navn note Stabiliseret med ethanol
Absorbans 0,009 maks. ved 300 nm, 0,046 maks. ved 265 nm, 0,301 max. ved 250 nm, 0,699 maks. ved 245 nm, 1 cm celle vs vand, 1 cm celle vs vand ved 0nm
Farve Hvid
Tæthed 1.4800g/mL
Mængde 1 L
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystaller
Brydningsindeks 1,4443 til 1,4463
Rester efter fordampning 0,0002 % maks.
Analyseprocentområde 99+%
Specifik vægtfylde 1.48
Lineær formel CHCl3
Viskositet 0,56 mPa (20 °C)
Vand 0,01% Max. (K.F.)
Merck Index 15, 2142
Kogepunkt 61,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 8 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med alkohol, benzen, ether, petr.ether, carbontetrachlorid, kulstofdisulfid og olier, opløseligt i aceton
IUPAC navn trichloromethane
Formel vægt 119.38
Procent renhed ≥99%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chloroform, stabilized with ethanol
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H372-Forårsager organskader.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroform, Ethyl alcohol