Få mere at vide
Chloroform, spektrofotometrisk kvalitet, 99,5+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781851
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11358377
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 032442.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119.37 g/mol
Chloroform bruges i spektrofotometri og miljøtest.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-66-3
Molekylær formel CHCl3
Molekylvægt (g/mol) 119.37
MDL nummer MFCD00000826
InChI nøgle HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
IUPAC navn chloroform
SMIL ClC(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroform
Smeltepunkt °C to 63°C
Farve Farveløs
Udseende Colorless liquid
Tæthed 1.492 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 60.5°C to 61.5°C
Mængde 1 L
Lugt Characteristic
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.446
Analyseprocentområde >99.5%
Damptryk 210 hPa (158mm Hg) at 20°C
Beilstein 1731042
Opløselighedsinformation Miscible with diethyl ether,oils,ligroin,alcohol,carbon tetrachloride and carbon disulfide.
Formel vægt 119.38
Grad Spektrofotometrisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroform, Spectrophotometric Grade
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Chloroform