Få mere at vide
Kloroform, spektrofotometrisk grad, 99,5+%
Artikelnummer. 11368377
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368377 4 x 1 L 4 L
11358377 1 L 1 L
11348377 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11368377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032442.M1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119,37 g/mol
Chloroform bruges i spektrofotometri og miljøtest.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-66-3
Molekylær formel CHCl3
Molekylvægt (g/mol) 119.37
MDL nummer MFCD00000826
InChI nøgle HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
IUPAC navn chloroform
SMIL ClC(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroform
Farve Farveløs
Udseende Farveløs væske
Mængde 4 x 1 L
Lugt Karakteristik
Fysisk form Væske
Analyseprocentområde >99.5%
Damptryk 210 hPa (158 mm Hg) ved 20 °C
Formel vægt 119.38
Grad Spektrofotometri