Få mere at vide
ChloroForm, Reagenskvalitet, Til ACS-analyse,≥ 99,8 %, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedical produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloroform |
| Navn note | Til ACS-analyse |
| Tæthed | 1,476 til 1,478 g/cm3 ved 20 °C |
| Mængde | 1 L |
| Fysisk form | Væske |
| Analyseprocentområde | ≥99.8% |
| IUPAC navn | chloroform |
| Formel vægt | 119.4 |
| Grad | Reagens |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- chloroform, ACS
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H331-Giftig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: trichloromethane