Få mere at vide
Kloroform, 99,8 %, til spektroskopi, stabiliseret med ethanol
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloroform |
| Smeltepunkt | -63,0 °C |
| Absorbans | maks. 0,01 ved 290 nm, 0,01 maks. ved 400 nm, 0,05 maks. ved 270 nm, 0,15 maks. ved 260 nm, 0,25 max ved 255 nm, 1 maks. ved 245 nm |
| Oplysninger om nedbrydning | 290 °C |
| Tæthed | 1.4800g/mL |
| Mængde | 500 mL |
| Emballage | EcoSafPak™ Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1,4443 til 1,4463 |
| Rester efter fordampning | 0,001% maks. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Chloroform, stabilized with ethanol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H331-Giftig ved indånding.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- MIXTURE LIST-Contain: Chloroform