Få mere at vide
Kloroform, >=99,8%, ACS-reagens, stik. med EtOH, opfylder kravet. af Reag.Ph.Eur.
Artikelnummer. 10572714 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
25ml
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10572714 1 L Glasflaske 1 L
10311551 25 mL Glasflaske 25ml
10219900 500 mL Glasflaske 500ml
10053213 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10042593 25 L Metal tromme 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10572714 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423550010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    765.00 DKK
    741.80 DKK / 1 L
    Spare 23.20 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119,37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-66-3 , 64-17-5
Molekylær formel CHCl3
Molekylvægt (g/mol) 119.37
MDL nummer MFCD00000826
InChI nøgle HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMIL ClC(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroform
Smeltepunkt -63,0 °C
Navn note Stabiliseret
Oplysninger om nedbrydning 290 °C
Tæthed 1.4800g/mL
Mængde 1 L
Infrarødt spektrum Overholder Ref Report
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,4443 til 1,4463
Rester efter fordampning ≤0.001%
Analyseprocentområde 99.8+%
Specifik vægtfylde 1.48
Lineær formel CHCl3
Damptryk Damptryk: 213 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,56 mPa (20 °C)
Beilstein 01, 61
Fieser 01,130; 08,92; 15,84
Merck Index 15, 2142
Kogepunkt 61,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 8 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med alkohol, benzen, ether, petr.ether, carbontetrachlorid, carbondisulfid og olier, opløseligt i aceton
IUPAC navn chloroform
Formel vægt 119.38
Procent renhed ≥99.8%
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroform, stabilized with ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroform, Ethyl alcohol