Få mere at vide
Chloroform, Reagens ACS, 99,8+%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
25ml
500ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloroform |
| Smeltepunkt | -63.0°C |
| Navn note | Stabilized |
| Oplysninger om nedbrydning | 290°C |
| Tæthed | 1.4800g/mL |
| Kogepunkt | 61.0°C |
| Mængde | 25 L |
| Infrarødt spektrum | Conforms to Ref Report |
| Emballage | Metal tromme |
| Fysisk form | Væske |
| Vis mere |