Learn More
Chloroform, Puriss. pa, Reag. ISO, Reag. Ph. EUR., 99,0-99,4 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
missing translation for 'unitSize'
2.5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
Description
- Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier
- Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Chloroform |
| Smeltepunkt | -63°C (literature) |
| Navn note | Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.0-99.4% (GC) |
| CAS min % | ≥90.0000%, ≥0.1000% |
| CAS Max % | ≤100.0000%, <1.0000% |
| Tæthed | 1.476-1.483 g/mL at 20 °C; 1.492 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Kogepunkt | 60°C to 62°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CHCl3 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Chloroform
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H331-Giftig ved indånding.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.