Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Chloroform, Molekylær Biologisk Reagens
Artikelnummer. 15418689
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15418689
Brand: Thermo Scientific Chemicals J67241.K4
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119.37 g/mol
Chloroform er et almindeligt laboratoriereagens, der foretrækkes til brug som opløsningsmiddel på grund af forbindelsernes relative ureaktivitet og blandbarhed med de fleste organiske forbindelser. Chloroform bruges også i organisk syntese som en kilde til CCl2. I den glatte muskulatur i luftrøret hos svin er det blevet påvist, at chloroform direkte og på en koncentrationsafhængig måde inducerer sammentrækninger. Det er blevet observeret, at Chloroform kan frigive Ca2+ fra ryanodinfølsomme receptorer ved chloroform-induceret kontraktion i glat muskulatur i luftrøret hos svin. Ved koncentrationer på 100 og 250 ppm i musesplenocyt blev basal proliferation øget, men et fald i cirkulerende neutrofiler blev dokumenteret.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chloroform er et almindeligt laboratoriereagens, der foretrækkes til brug som opløsningsmiddel på grund af forbindelsernes relative ureaktivitet og blandbarhed med de fleste organiske forbindelser. Chloroform bruges også i organisk syntese som en kilde til CCl2. I den glatte muskulatur i luftrøret hos svin er det blevet påvist, at chloroform direkte og på en koncentrationsafhængig måde inducerer sammentrækninger. Det er blevet observeret, at Chloroform kan frigive Ca2+ fra ryanodinfølsomme receptorer ved chloroform-induceret kontraktion i glat muskulatur i luftrøret hos svin. Ved koncentrationer på 100 og 250 ppm i musesplenocyt blev basal proliferation øget, men et fald i cirkulerende neutrofiler blev dokumenteret.
Opløselighed Opløseligt i vand ved 20 C 8
g/L.°
Noter
Stabiliseret med ca. 50 ppm amylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-66-3
Molekylær formel CHCl3
Molekylvægt (g/mol) 119.37
MDL nummer MFCD00000826
InChI nøgle HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMIL ClC(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroform
Smeltepunkt -63 °C
Navn note Molecular Biology Reagent
Farve Farveløs
Tæthed 1.492 g/mL
Kogepunkt 61°C
Mængde 2.5 L
Lugt Characteristic
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.446
FN nummer UN1888
Beilstein 1731042
Merck Index 14,2141
Opløselighedsinformation Soluble in water at 20°C 8g/L.
IUPAC navn trichlormethan
Formel vægt 119.38