Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Chloroform, Molekylær Biologisk Reagens
Artikelnummer. 15408689
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15408689 1 L 1 L
15498679 500 mL 500ml
15418689 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15408689 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J67241.K2
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119,37 g/mol
Chloroform er et almindeligt laboratoriereagens, der foretrækkes til brug som opløsningsmiddel på grund af forbindelsernes relative ureaktivitet og blandbarhed med de fleste organiske forbindelser. Chloroform bruges også i organisk syntese som en kilde til CCl2. I den glatte muskulatur i luftrøret hos svin er det blevet påvist, at chloroform direkte og på en koncentrationsafhængig måde inducerer sammentrækninger. Det er blevet observeret, at Chloroform kan frigive Ca2+ fra ryanodinfølsomme receptorer ved chloroform-induceret kontraktion i glat muskulatur i luftrøret hos svin. Ved koncentrationer på 100 og 250 ppm i musesplenocyt blev basal proliferation øget, men et fald i cirkulerende neutrofiler blev dokumenteret.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chloroform er et almindeligt laboratoriereagens, der foretrækkes til brug som opløsningsmiddel på grund af forbindelsernes relative ureaktivitet og blandbarhed med de fleste organiske forbindelser. Chloroform bruges også i organisk syntese som en kilde til CCl2. I den glatte muskulatur i luftrøret hos svin er det blevet påvist, at chloroform direkte og på en koncentrationsafhængig måde inducerer sammentrækninger. Det er blevet observeret, at Chloroform kan frigive Ca2+ fra ryanodinfølsomme receptorer ved chloroform-induceret kontraktion i glat muskulatur i luftrøret hos svin. Ved koncentrationer på 100 og 250 ppm i musesplenocyt blev basal proliferation øget, men et fald i cirkulerende neutrofiler blev dokumenteret.
Opløselighed Opløseligt i vand ved 20 C 8
g/L.°
Noter
Stabiliseret med ca. 50 ppm amylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-66-3
Molekylær formel CHCl3
Molekylvægt (g/mol) 119.37
MDL nummer MFCD00000826
InChI nøgle HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMIL ClC(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroform
Smeltepunkt -63 °C
Navn note Molekylærbiologisk reagens
Farve Farveløs
Tæthed 1.492 g/mL
Mængde 1 L
Lugt Karakteristik
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.446
FN nummer UN1888
Beilstein 1731042
Merck Index 14,2141
Kogepunkt 61 °C
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand ved 20 °C 8 g/L.
IUPAC navn chloroform
Formel vægt 119.38
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroform, Molecular Biology Reagent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroform, 1-Pentene