Få mere at vide
Kloroform molekylærbiologi MP Biomedicals
Artikelnummer. 11456461 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
0.5 L
1 L
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
25ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456461 1 L 1000ml
11426461 25 mL 25ml
11436461 100 mL 100ml
11446461 0.5 L 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11456461 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219400291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    754.43 DKK
    658.22 DKK / 1000ml
    Spare 96.21 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 67-66-3
Molekylær formel CHCl3
Molekylvægt (g/mol) 119.37
MDL nummer MFCD00000826
InChI nøgle HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMIL ClC(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroform
Tæthed 4.36 (air = 1)
Mængde 1 L
IUPAC navn trichlormethan
Formel vægt 119.38
Grad Molekylær biologi
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroform, Molecular Biology Reagent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.