Få mere at vide
Serva Electrophoresis™ Chloroform:Isoamyl alcohol 24:1
Artikelnummer. 11737946
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11737946 500 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11737946 Leverandør Serva Electrophoresis™ Leverandørnr. 3955402
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-03-2027
Tekniske data
Mængde 500 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroform:Isoamyl alcohol 24:1
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.