Få mere at vide
Chloroform, kulbrintestabiliseret, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Beskrivelse
BAGER ANALYZED HPLC-reagenser er opløsningsmidler med høj renhed, buffersalte og mobilfasemodifikatorer til brug i analytiske og præparative separationer. De er optimeret til forsknings- og kvalitetskontrolapplikationer, herunder højtydende væskekromatografi, gelpermeationskromatografi og UV-spektrofotometrisk analyse.
- Genkalibrering eller justeringer på grund af lotændringer minimeres for optimal ydeevne fra følsom instrumentering
- Lave baggrunde fri for uvedkommende toppe
- Lav UV-absorbans i kritiske områder - sikret gennem UV-absorbanstest på en række forskellige punkter og gennem gradientelueringstest
- Fluorescenstestning for spor urenheder, som ville forårsage interferens
- Funktionstestet til: assay, vand, minimal rest efter fordampning og UV-absorbans og fluorescens i kritiske områder
- Parti til parti konsistens, med en faktisk partianalyse på etiketten
- Innovative emballagemuligheder for at sikre opløsningsmiddelkvalitet til brugsstedet
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloroform |
| Smeltepunkt | -63 °C |
| Absorbans | Max. 0.15 at 254nm, Max. 0.05 at 280nm, Max. 0.01 at 350nm |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.483g/mL at 20°C |
| Kogepunkt | 62°C |
| Mængde | 1 L |
| Tændingspunkt | 982°C |
| Lugt | Sweetish |
| Emballage | Glas |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P281-Anvend de påkrævede personlige værnemidler.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.