Få mere at vide
Chloroform, HPLC Grade, 99.5+% min, stab. with amylene
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
missing translation for 'unitSize'
1 L
16 L
4 L
Description
Chloroform is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Chloroform |
| Smeltepunkt | °C to 63°C |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 1.492 g/cm3 at 20°C at 20°C |
| Kogepunkt | 60.5°C to 61.5°C |
| Mængde | 1 L |
| Tændingspunkt | 982°C (1800°F) |
| Lugt | Characteristic |
| Fysisk form | Liquid |
| Brydningsindeks | 1.446 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Chloroform, HPLC Grade
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H331-Giftig ved indånding.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Indeholder: Chloroform, 1-Pentene