missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chloroform, Ethanol stabiliseret, Multisolvent™ Karakter, Sharlab

Artikelnummer. 12565977
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12565977 2.5 L Glasflaske 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12565977 Leverandør Scharlab Leverandørnr. CL02182500

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Kan bruges til næsten alle laboratorieapplikationer. Chloroform, Ethanol stabiliseret, Multisolvent™ Kvalitet fra Sharlab har høj renhed og lavt vandindhold til brug i applikationer, der kræver et produkt af HPLC-kvalitet, ACS-grade, ISO-grade, UV-VIS-grade eller reagenskvalitet.

Multisolvent™ produkter er oftest brugt til HPLC, men kan også bruges til adskillige andre applikationer, hvilket gør det til en af de mest universelle kvaliteter til rådighed. Disse alsidige produkter har adskillige fordele i forhold til anvendelsesspecifikke opløsningsmidler:

  • Garanti resultater: QC-kontroller udføres af moderne analytiske teknikker til alle garanterede applikationer
  • Optimer køb og lagerbeholdning: Et produkt til de fleste applikationer forhindrer behovet for at bestille, lagerføre og spore leveringen af flere kvaliteter
  • Optimal emballage: Meget modstandsdygtige og holdbare ravfarvede glasflasker eller tromler af rustfrit stål sikrer den højeste produktsikkerhed og kvalitet
  • Lavere omkostninger ved at forene: Multiple-use produkter til engangspriser for at undgå at købe små mængder af specifikke produkter
  • Bevar miljøet: Returemballage (engangsglasflasker eller SS-returtromler) hjælper med at forhindre spild

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chloroform
Smeltepunkt -63 °C
Absorbans 0.301 AU at 250nm, 0.046 AU at 265nm, 0.009 AU at 300nm
CAS 67-66-3
Farve Farveløs
Surhed Max. 0.0001meq/g
Udseende Clear
Tæthed 1.474 - 1.483g/cm3
Mængde 2.5 L
Identifikation Passes test
Tændingspunkt 982°C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter Applications: solvents, analytical chemistry, in the rubber industry
Rester efter fordampning Max. 0.0002%
Molekylær formel CHCl3
Damptryk 213 hPa
MDL nummer MFCD00000826
FN nummer 1888
Vand Max. 0.01%
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
Kogepunkt 61°C
Opløselighedsinformation 8g/L in water
InChI nøgle HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClC(Cl)Cl
IUPAC navn trichlormethan
Molekylvægt (g/mol) 119.37
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
Formel vægt 119.38g/mol
Procent renhed Min. 99.8%
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.