Få mere at vide
Chloroform, ethanol-free, 99+%, stab. with ca 50 ppm amylene
Artikelnummer. 11436830
Mængde:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
2500ml
500ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11436830
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar L14759.0F
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119.37 g/mol
Chloroform er et almindeligt anvendt laboratorieopløsningsmiddel. Det blev tidligere brugt som bedøvelsesmiddel. Det bruges også som forløber for PTFE og kølemidler. Chloroform blev tidligere brugt som ekstraktionsopløsningsmiddel for fedtstoffer, olier og fedtstoffer. Det er nyttigt til hurtig og enkel frigivelse af periplasmatiske proteiner. Blandingen af guanidiniumthiocyanat-phenol-chloroform spiller en væsentlig rolle i RNA-isoleringsprocessen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chloroform er et almindeligt anvendt laboratorieopløsningsmiddel. Det blev tidligere brugt som bedøvelsesmiddel. Det bruges også som forløber for PTFE og kølemidler. Chloroform blev tidligere brugt som ekstraktionsopløsningsmiddel for fedtstoffer, olier og fedtstoffer. Det er nyttigt til hurtig og enkel frigivelse af periplasmatiske proteiner. Blandingen af guanidiniumthiocyanat-phenol-chloroform spiller en væsentlig rolle i RNA-isoleringsprocessen.
Opløselighed
Blandbar med diethylether, olier, ligroin, alkohol, acetone, carbontetrachlorid og carbondisulfid. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Det er en stabil og lysfølsom kemisk forbindelse. Inkompatibel med metaller, alkalier. Hold materialet væk fra varme, gnister og ild og andre antændelseskilder. Opbevar det på et køligt, tørt, godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-66-3
Molekylær formel CHCl3
Molekylvægt (g/mol) 119.37
MDL nummer MFCD00000826
InChI nøgle HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMIL ClC(Cl)Cl
Spécification
Kemisk navn eller materiale Chloroform
Smeltepunkt -63 °C
Navn note ethanol-free, stabilized With ≈50ppm amylene
Tæthed 1.492
Kogepunkt 60.5°C to 61.5°C
Mængde 2500 mL
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.446
FN nummer UN1888
Beilstein 1731042
Merck Index 14,2141
Opløselighedsinformation Miscible with diethyl ether,oils,ligroin,alcohol,acetone,carbon tetrachloride and carbondisulfide.Slightly miscible with water.
IUPAC navn chloroform
Formel vægt 119.38
Procent renhed ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloroform, ethanol-free
Avvertenza
  • Fare
Categoria di pericolo
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
Consigli di prudenza
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Chloroform
RUO– Kun brug til forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato