Få mere at vide
Kloroform, ethanolfrit, 99+%, stab. med ca. 50 ppm amylen
Artikelnummer. 11426830
Skift visning
Mængde:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Packungsgröße:
1000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Packungsgröße
11426830 1000 mL 1000ml
11416830 500 mL 500ml
11436830 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11426830 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14759.AU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    436.57 DKK
    371.65 DKK / 1000ml
    Spare 64.92 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119,37 g/mol
Chloroform er et almindeligt anvendt laboratorieopløsningsmiddel. Det blev tidligere brugt som bedøvelsesmiddel. Det bruges også som forløber for PTFE og kølemidler. Chloroform blev tidligere brugt som ekstraktionsopløsningsmiddel for fedtstoffer, olier og fedtstoffer. Det er nyttigt til hurtig og enkel frigivelse af periplasmatiske proteiner. Blandingen af guanidiniumthiocyanat-phenol-chloroform spiller en væsentlig rolle i RNA-isoleringsprocessen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chloroform er et almindeligt anvendt laboratorieopløsningsmiddel. Det blev tidligere brugt som bedøvelsesmiddel. Det bruges også som forløber for PTFE og kølemidler. Chloroform blev tidligere brugt som ekstraktionsopløsningsmiddel for fedtstoffer, olier og fedtstoffer. Det er nyttigt til hurtig og enkel frigivelse af periplasmatiske proteiner. Blandingen af guanidiniumthiocyanat-phenol-chloroform spiller en væsentlig rolle i RNA-isoleringsprocessen.
Opløselighed
Blandbar med diethylether, olier, ligroin, alkohol, acetone, carbontetrachlorid og carbondisulfid. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Det er en stabil og lysfølsom kemisk forbindelse. Inkompatibel med metaller, alkalier. Hold materialet væk fra varme, gnister og ild og andre antændelseskilder. Opbevar det på et køligt, tørt, godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-66-3
Molekylær formel CHCl3
Molekylvægt (g/mol) 119.37
MDL nummer MFCD00000826
InChI nøgle HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMIL ClC(Cl)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale Chloroform
Smeltepunkt -63 °C
Navn note ethanolfrit, stabiliseret med ≈50ppm amylen
Tæthed 1.492
Mængde 1000 mL
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.446
FN nummer UN1888
Beilstein 1731042
Merck Index 14,2141
Kogepunkt 60,5 °C til 61,5 °C
Opløselighedsinformation Blandet med diethylether, olier, ligroin, alkohol, acetone, carbontetrachlorid og carbondisulfid. Let blandet med vand.
IUPAC navn trichloromethane
Formel vægt 119.38
Procent renhed ≥99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chloroform, ethanol-free
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroform