Få mere at vide
Kloroform, ethanolfrit, 99+%, stab. med ca. 50 ppm amylen
Artikelnummer. 11416830
Skift visning
Mængde:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11416830 500 mL 500ml
11426830 1000 mL 1000ml
11436830 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11416830 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14759.AP
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119,37 g/mol
Chloroform er et almindeligt anvendt laboratorieopløsningsmiddel. Det blev tidligere brugt som bedøvelsesmiddel. Det bruges også som forløber for PTFE og kølemidler. Chloroform blev tidligere brugt som ekstraktionsopløsningsmiddel for fedtstoffer, olier og fedtstoffer. Det er nyttigt til hurtig og enkel frigivelse af periplasmatiske proteiner. Blandingen af guanidiniumthiocyanat-phenol-chloroform spiller en væsentlig rolle i RNA-isoleringsprocessen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chloroform er et almindeligt anvendt laboratorieopløsningsmiddel. Det blev tidligere brugt som bedøvelsesmiddel. Det bruges også som forløber for PTFE og kølemidler. Chloroform blev tidligere brugt som ekstraktionsopløsningsmiddel for fedtstoffer, olier og fedtstoffer. Det er nyttigt til hurtig og enkel frigivelse af periplasmatiske proteiner. Blandingen af guanidiniumthiocyanat-phenol-chloroform spiller en væsentlig rolle i RNA-isoleringsprocessen.
Opløselighed
Blandbar med diethylether, olier, ligroin, alkohol, acetone, carbontetrachlorid og carbondisulfid. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Det er en stabil og lysfølsom kemisk forbindelse. Inkompatibel med metaller, alkalier. Hold materialet væk fra varme, gnister og ild og andre antændelseskilder. Opbevar det på et køligt, tørt, godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-66-3
Molekylær formel CHCl3
Molekylvægt (g/mol) 119.37
MDL nummer MFCD00000826
InChI nøgle HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMIL ClC(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroform
Smeltepunkt -63 °C
Navn note ethanolfrit, stabiliseret med ≈50ppm amylen
Tæthed 1.492
Mængde 500 mL
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.446
FN nummer UN1888
Beilstein 1731042
Merck Index 14,2141
Kogepunkt 60,5 °C til 61,5 °C
Opløselighedsinformation Blandet med diethylether, olier, ligroin, alkohol, acetone, carbontetrachlorid og carbondisulfid. Let blandet med vand.
IUPAC navn trichloromethane
Formel vægt 119.38
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroform, ethanol-free
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroform