Få mere at vide
Chloroform-d, til NMR, 99,8 atom % D, med 0,1 v/v % TMS, stab. med sølv, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16368216 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16368216 25 mL 25ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16368216 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464430250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00 DKK
    280.60 DKK / 25ml
    Spare 9.40 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 865-49-6 | CHCl3 | 120.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroform-d
Tæthed 1.5000 g/mL
Specifik vægtfylde 1.5
Mængde 25 mL
CAS 865-49-6
Smeltepunkt -64,0 °C
Kogepunkt 60,0 °C
Molekylær formel CHCl3
Lineær formel CDCl3
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: 8,2 g/L (20 °C).
InChI nøgle HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
SMIL [2H]C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC navn trichlor(²H)methan
Molekylvægt (g/mol) 120.38
Formel vægt 120.39
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroform-d
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroform