Få mere at vide
Kloroform-d, for NMR, 99,8 atom % D, indeholder 1 v/v% TMS
Artikelnummer. 10347250 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
25ml
50ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10347250 250 mL Glasflaske 250ml
10215790 25 mL Glasflaske 25ml
10551611 50 mL Glasflaske 50ml
10418910 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10347250 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 166262500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1540.00 DKK
    1410.47 DKK / 250ml
    Spare 129.53 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 865-49-6 | CHCl3 | 120,375 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 865-49-6
Molekylær formel CHCl3
Molekylvægt (g/mol) 120.375
MDL nummer MFCD00000827
InChI nøgle HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Synonym chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
PubChem CID 71583
ChEBI CHEBI:85365
IUPAC navn trichlor(deuterio)methan
SMIL C(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroform-d
Fysisk form Krystaller eller Krystallinsk Pulver
Farve Hvid
Navn note 99,8 atom % D
Tæthed 1.5000g/mL
Deuterium (D) 99,75% min.
Emballage Glasflaske
Vand 0,02% maks. (Koulometrisk)
Mængde 250 mL
Smeltepunkt -64,0 °C
Kogepunkt 60,0 °C
Lineær formel CDCl3
Beilstein 01, IV, 54
Formel vægt 120.39
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroform-d
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.