Få mere at vide
Chloroform-d, 99,8% (isotopisk), indeholder 0,03% v/v TMS
Product Code. 15406375
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
25 mL
100 g
5 x 100 g
Unit Size:
100g
25g
25ml
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15406375 25 mL 25ml
11430391 25 g 25g
11440391 100 g 100g
11450391 5 x 100 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 15406375 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 041389.AC
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 865-49-6 | CHCl3 | 120,375 g/mol
Udbredt i det organiske opløsningsmiddel til NMR-analyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 865-49-6
Molekylær formel CHCl3
Molekylvægt (g/mol) 120.375
MDL nummer MFCD00000827
InChI nøgle HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Synonym chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
PubChem CID 71583
ChEBI CHEBI:85365
IUPAC navn Trichlor(deuterio)metan
SMIL C(Cl)(Cl)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale Chloroform-d
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note Isotop
Tæthed 1.50 g/mL
Brydningsindeks 1.4445
Følsomhed Lys og fugtighed
Mængde 25 mL
Smeltepunkt -64 °C
Kogepunkt 62 °C
FN nummer UN1888
Opløselighedsinformation Blandet med organiske opløsningsmidler, ethylacetat og acetone.
Formel vægt 120.38
Procent renhed 99.8%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) contains 0.03% v/v TMS