Få mere at vide
Kloroform-d, 100% (isotopisk), indeholder 0,03% v/v TMS
Artikelnummer. 11354098
Skift visning
Mængde:
10 Ea.
5 Ea.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354098 5 Ea. Pakke med 5
11364098 10 Ea. Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11354098 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041388.KU
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 865-49-6 | CHCl3 | 120,375 g/mol
Udbredt i det organiske opløsningsmiddel til NMR-analyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 865-49-6
Molekylær formel CHCl3
Molekylvægt (g/mol) 120.375
MDL nummer MFCD00000827
InChI nøgle HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Synonym chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
PubChem CID 71583
ChEBI CHEBI:85365
IUPAC navn trichlor(deuterio)methan
SMIL C(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroform-d
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note Isotopic
Tæthed 1.50 g/mL
Brydningsindeks 1.4445
Følsomhed Light and Moisture
Mængde 5 Ea.
Smeltepunkt -64°C
Kogepunkt 62°C
FN nummer UN1888
Opløselighedsinformation Miscible with organic solvents ethyl acetate,acetone.
Formel vægt 120.38
Procent renhed 100%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) contains 0.03% v/v TMS